4,4'-Thiodiphénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4,4'-Thiodiphenol
OR22056-500G
APOSOR22056-500GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR22056-500G
4,4'-Thiodiphénol 98%
4,4'-Thiodiphénol
Formule: C₁₂H₁₀O₂S
MW: 218,28 g/mol
Point de fusion: 151…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002349
Numéro CAS: 2664-63-3
EINECS: 220-197-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité