4-Hexylaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR22069-1G
APOSOR22069-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR22069-1G
4-Hexylaniline
4-Hexylaniline
Formule: C₁₂H₁₉N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007927
Numéro CAS: 33228-45-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité