Acide 3-(4-éthoxybenzoyl)propionique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(4-Ethoxyphenyl)-4-oxobutanoic acid
OR22072-1G
APOSOR22072-1GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR22072-1G
Acide 3-(4-éthoxybenzoyl)propionique
Acide 3-(4-éthoxybenzoyl)propionique
Formule: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222,24 g/mol
Point de fusion: 136…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100659
Numéro CAS: 53623-37-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité