4-Benzyl 2-ethyl 3-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-5-methyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR22109-1G
APOSOR22109-1GEA 183 EUR InStock
APOSOR22109-1G
4-Benzyl 2-ethyl 3-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-5-methyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
4-Benzyl 2-ethyl 3-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-5-methyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
Formule: C₂₀H₂₃NO₆
MW: 373,4 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00102152
Numéro CAS: 52887-35-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité