Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Bis(hydroxyméthyl)-p-crésol 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methyl-2,6-bis(hydroxymethyl)phenol, 1,3-Bis(hydroxymethyl)-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2,6-Bis(hydroxymethyl)-4-methylphenol, 3,5-Bis(hydroxymethyl)-4-hydroxytoluene

OR22124-500MG
APOSOR22124-500MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR22124-500MG
2,6-Bis(hydroxyméthyl)-p-crésol 95%
2,6-Bis(hydroxyméthyl)-p-crésol


Formule: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Point de fusion: 126…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004619
Numéro CAS: 91-04-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité