Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chloro-3-méthyl-2-butène, grade Technique

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR22167-1G
APOSOR22167-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR22167-1G
1-Chloro-3-méthyl-2-butène, grade Technique
1-Chloro-3-méthyl-2-butène


Formule: C₅H₉Cl
MW: 104,58 g/mol
Point d'ébullition: 58…59 °C/120mmHg
Densité: 0.93 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 13 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000982
Numéro CAS: 503-60-6
EINECS: 207-972-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité