2(3H)-Benzoxazolone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR22178-100G
APOSOR22178-100GEA 48 EUR InStock
APOSOR22178-100G
2(3H)-Benzoxazolone 98%
2(3H)-Benzoxazolone
Formule: C₇H₅NO₂
Point de fusion: 137…141 °C
Point d'éclair: 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005716
Numéro CAS: 59-49-4
EINECS: 200-430-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité