2-(2-Diethylamino)ethylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N,N-Diethyl-2-pyridin-2-ylethylamine
OR22219-1G
APOSOR22219-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR22219-1G
2-(2-Diethylamino)ethylpyridine
2-(2-Diethylamino)ethylpyridine
Formule: C₁₁H₁₈N₂
MW: 178,274 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014633
Numéro CAS: 25877-30-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité