Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(-)-1,3-Butanediol

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-(-)-1,3-Dihydroxy butane, (R)-(-)-1,3-Butylene glykol, (R)-Butane-1,3-diol

OR2223-1G
APOSOR2223-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2223-1G
(R)-(-)-1,3-Butanediol
(R)-(-)-1,3-Butanediol


Formule: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Point d'ébullition: 203…204 °C
Densité: 1.005 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064277
Numéro CAS: 6290-03-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité