(2S,4R)-4-Aminopyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-BOC, N1-FMOC protected 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2S,4R)-1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-4-((tert-butoxycarbonyl)amino)pyrrolidine-2-carboxylic acid, Fmoc-trans-4-N-Boc-Pro-OH
OR2235-250MG
APOSOR2235-250MGEA 364 EUR InStock
APOSOR2235-250MG
(2S,4R)-4-Aminopyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-BOC, N1-FMOC protected 97%
(2S,4R)-4-Aminopyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-BOC, N1-FMOC protected
Formule: C₂₅H₂₈N₂O₆
MW: 452,5 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01860707
Numéro CAS: 273222-06-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité