4-[(3s,5s,7s)-Adamantan-1-yl]phénol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Adamantan-1-yl)phenol, 1-(4-Hydroxyphenyl)adamantane
OR22443-5G
APOSOR22443-5GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR22443-5G
4-[(3s,5s,7s)-Adamantan-1-yl]phénol 97%
4-(1-Adamantyl)phenol
Formule: C₁₆H₂₀O
MW: 228,34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00168143
Numéro CAS: 29799-07-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité