1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR22496-10G
APOSOR22496-10GEA 114 EUR InStock
APOSOR22496-10G
1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride
1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride
Formule: C₁₂H₂₁N
MW: 215,77 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00072023
Numéro CAS: 1501-84-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité