3-Méthylbiphényle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Phenyltoluene
OR22658-1G
APOSOR22658-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR22658-1G
3-Méthylbiphényle
3-Méthylbiphényle
Formule: C₁₃H₁₂
MW: 168,24 g/mol
Point d'ébullition: 272 °C
Point de fusion: 44320 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008533
Numéro CAS: 643-93-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité