Pyridine-2-carboxylate de méthyle 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl pyridine-2-carboxylate
OR22699-100G
APOSOR22699-100GEA 104 EUR InStock
APOSOR22699-100G
Pyridine-2-carboxylate de méthyle 96%
Pyridine-2-carboxylate de méthyle
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038038
Numéro CAS: 2459-07-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité