Diethyl 2-aminomalonate, N-BOC protected 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Diethyl 2-(tert-Butoxycarbonylamino)malonate, Diethyl 2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]malonate, Diethyl 2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]propane-1,3-dioate
OR22746-5G
APOSOR22746-5GEA 33.5 EUR InStock
APOSOR22746-5G
Diethyl 2-aminomalonate, N-BOC protected 97%
Diethyl 2-aminomalonate, N-BOC protected
Formule: C₁₂H₂₁NO₆
MW: 275.298 g/mol
Point d'ébullition: 218 °C
Densité: 1.079 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00239423
Numéro CAS: 102831-44-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité