4-Amino-N,N-diméthylbenzènesulfonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2276-250MG
APOSOR2276-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2276-250MG
4-Amino-N,N-diméthylbenzènesulfonamide
4-Amino-N,N-diméthylbenzènesulfonamide
Formule: C₈H₁₂N₂O₂S
MW: 200,26 g/mol
Point de fusion: 168…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031428
Numéro CAS: 1709-59-7
EINECS: 216-970-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité