5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-thiocarboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Carbamothioyl-5-(pyridin-2-yl)thiophene, 2-(5-Carbamothioylthien-2-yl)pyridine
OR22963-250MG
APOSOR22963-250MGEA 79.9 EUR InStock
APOSOR22963-250MG
5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-thiocarboxamide
5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-thiocarboxamide
Formule: C₁₀H₈N₂S₂
MW: 220,314 g/mol
Point de fusion: 198…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02677740
Numéro CAS: 306934-91-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité