Ethyl-2-amino-4-(4-bromophenyl)thiophene-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-amino-4-(4-bromophenyl)thiophene-3-carboxylate
OR22974-1G
APOSOR22974-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR22974-1G
Ethyl-2-amino-4-(4-bromophenyl)thiophene-3-carboxylate
Ethyl-2-amino-4-(4-bromophenyl)thiophene-3-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₂BrNO₂S
MW: 326,22 g/mol
Point de fusion: 120…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00435056
Numéro CAS: 306934-99-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité