3,5-Dimethyl-4-isoxazolecarbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxaldehyde, 3,5-Dimethylisoxazol-4-carboxaldehyde
OR22987-250MG
APOSOR22987-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR22987-250MG
3,5-Dimethyl-4-isoxazolecarbaldehyde
3,5-Dimethyl-4-isoxazolecarbaldehyde
Formule: C6H7NO2
MW: 125,13 g/mol
Point d'ébullition: 54…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02681977
Numéro CAS: 54593-26-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité