3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Dimethylpyrazole-4-carboxylic Acid
OR23000-1G
APOSOR23000-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR23000-1G
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C6H8N2O2
MW: 140,14 g/mol
Point de fusion: 273…275 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159642
Numéro CAS: 113808-86-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité