3,5-Diméthyl-4-iodopyrazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR23002-100G
APOSOR23002-100GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR23002-100G
3,5-Diméthyl-4-iodopyrazole 97%
3,5-Diméthyl-4-iodopyrazole
Formule: C₅H₇IN₂
Point de fusion: 137…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040247
Numéro CAS: 2033-45-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité