4-Bromo-1,3-benzodioxole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromobenzo[d][1,3]dioxole
OR23021-250MG
APOSOR23021-250MGEA 79.9 EUR InStock
APOSOR23021-250MG
4-Bromo-1,3-benzodioxole
4-Bromo-1,3-benzodioxole
Formule: C₇H₅BrO₂
MW: 201,0174 g/mol
Point d'ébullition: 82…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02681890
Numéro CAS: 6698-13-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité