2-Bromofuranne
Fournisseur: Apollo Scientific
OR23025-1G
APOSOR23025-1GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR23025-1G
2-Bromofuranne
2-Bromofuranne
Formule: C₄H₃BrO
Numéro MDL: MFCD00216609
Numéro CAS: 584-12-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité