2-Bromo-1-(5-pyridin-2-ylthiophen-2-yl)ethanone 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23034-1G
APOSOR23034-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR23034-1G
2-Bromo-1-(5-pyridin-2-ylthiophen-2-yl)ethanone 90%
2-Bromo-1-(5-pyridin-2-ylthiophen-2-yl)ethanone
Formule: C₁₁H₈BrNOS
MW: 282,17 g/mol
Point de fusion: 123…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02677697
Numéro CAS: 306935-06-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité