Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

8-Quinoléinecarbaldéhyde

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Quinoline-8-carbaldehyde, 8-Formylquinoline, 8-Quinolinecarboxaldehyde, Quinoline-8-carboxaldehyde

OR23070-250MG
APOSOR23070-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR23070-250MG
8-Quinoléinecarbaldéhyde
8-Quinoléinecarbaldéhyde


Formule: C₁₀H₇NO
MW: 157.17 g/mol
Point de fusion: 92…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00805837
Numéro CAS: 38707-70-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité