8-(Bromomethyl)quinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR23071-1G
APOSOR23071-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR23071-1G
8-(Bromomethyl)quinoline
8-(Bromomethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₈BrN
MW: 222,0800 g/mol
Point de fusion: 81…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047621
Numéro CAS: 7496-46-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité