2-Methyl-4-thiazolecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methylthiazole-4-carboxylic acid
OR23080-1G
APOSOR23080-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR23080-1G
2-Methyl-4-thiazolecarboxylic acid
2-Methyl-4-thiazolecarboxylic acid
Formule: C₅H₅NO₂S
MW: 143,1637 g/mol
Point de fusion: 145…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407332
Numéro CAS: 35272-15-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité