Benzothiazol-2-ylmethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23091-250MG
APOSOR23091-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR23091-250MG
Benzothiazol-2-ylmethanol
Benzothiazol-2-ylmethanol
Formule: C₈H₇NOS
MW: 165,21 g/mol
Point de fusion: 95…100 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00226293
Numéro CAS: 37859-42-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité