N-Cbz-4-piperidinecarboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Benzyloxycarbonyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-Benzyloxycarbonylisonipecotic acid, 1-Carbobenzoxy-4-piperidinecarboxylic acid, 1-Cbz-isonipecotic acid, 1-Carbobenzoxyisonipecotic acid, 1-Cbz-4-piperidinecarboxylic acid, N-Cbz-4-Piperidinecarboxylic acid
OR23101-1G
APOSOR23101-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR23101-1G
N-Cbz-4-piperidinecarboxylic acid 97%
N-Cbz-4-piperidinecarboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₇NO₄
MW: 263,2900 g/mol
Point de fusion: 76…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01568759
Numéro CAS: 10314-98-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité