4-(Bromomethyl)-5-phenyloxazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR23139-100MG
APOSOR23139-100MGEA 159 EUR InStock
APOSOR23139-100MG
4-(Bromomethyl)-5-phenyloxazole 95%
4-(Bromomethyl)-5-phenyloxazole
Formule: C₁₀H₈BrNO
Point de fusion: 50…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407316
Numéro CAS: 368869-94-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité