Acide 5-méthylisoxazole-3-carboxylique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23141-25G
APOSOR23141-25GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR23141-25G
Acide 5-méthylisoxazole-3-carboxylique 97%
Acide 5-méthylisoxazole-3-carboxylique
Formule: C₅H₅NO₃
Point de fusion: 168…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318162
Numéro CAS: 3405-77-4
EINECS: 222-289-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité