4-(Thiophen-2-yl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR23163-5G
APOSOR23163-5GEA 143 EUR InStock
APOSOR23163-5G
4-(Thiophen-2-yl)benzoic acid
4-(Thiophen-2-yl)benzoic acid
Formule: C₁₁H₈O₂S
MW: 204,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00690742
Numéro CAS: 29886-62-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité