2-Benzo[b]thiophenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR23168-250MG
APOSOR23168-250MGEA 125 EUR InStock
APOSOR23168-250MG
2-Benzo[b]thiophenesulphonyl chloride
2-Benzo[b]thiophenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₅ClO₂S₂
Point de fusion: 74…76 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03659701
Numéro CAS: 90001-64-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité