Benzo[b]thiophene-2-methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)benzo[b]thiophene, Benzo[b]thiophen-2-ylmethanol
OR23169-500MG
APOSOR23169-500MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR23169-500MG
Benzo[b]thiophene-2-methanol
Benzo[b]thiophene-2-methanol
Formule: C₉H₈OS
MW: 164,22 g/mol
Point de fusion: 99…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02682004
Numéro CAS: 17890-56-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité