(1R,2S)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2317-5G
APOSOR2317-5GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR2317-5G
(1R,2S)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol 98%
(1R,2S)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
Formule: C₉H₁₁NO
Point de fusion: 118…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216656
Numéro CAS: 136030-00-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité