Benzo[b]thiophene-3-carboxamidine hydrochloride hydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Benzothiophene-3-carboximidamide hydrochloride hydrate, 3-Carbamimidoylbenzo[b]thiophene hydrochloride hydrate
OR23181-250MG
APOSOR23181-250MGEA 92.8 EUR InStock
APOSOR23181-250MG
Benzo[b]thiophene-3-carboxamidine hydrochloride hydrate
Benzo[b]thiophene-3-carboxamidine hydrochloride hydrate
Formule: C₉H₈N₂S·ClH·H₂O
MW: 230,714 g/mol
Point de fusion: 230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03659730
Numéro CAS: 465515-36-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité