Thiophène-3-méthylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR23203-1G
APOSOR23203-1GEA 58.2 EUR InStock
APOSOR23203-1G
Thiophène-3-méthylamine 95%
Thiophène-3-méthylamine
Formule: C₅H₇NS
Point d'ébullition: 139 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01529872
Numéro CAS: 27757-86-4
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité