2-Oxo-1,9-diazaspiro[5.5]undec-3-ene-9-carboxylic acid tert-butyl ester 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Oxo-1,9-diazaspiro[5.5]undec-3-ene, N9-BOC protected
OR2324-1G
APOSOR2324-1GEA 1200 EUR InStock
APOSOR2324-1G
2-Oxo-1,9-diazaspiro[5.5]undec-3-ene-9-carboxylic acid tert-butyl ester 95+%
2-Oxo-1,9-diazaspiro[5.5]undec-3-ene-9-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₄H₂₂N₂O₃
MW: 266,34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09998740
Numéro CAS: 1031927-11-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité