1,9-Diazaspiro[5.5]undec-3-en-2-one hydrochloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Oxo-1,9-diazaspiro[5.5]undec-3-ene hydrochloride
OR2325-1G
APOSOR2325-1GEA 1350 EUR InStock
APOSOR2325-1G
1,9-Diazaspiro[5.5]undec-3-en-2-one hydrochloride 95+%
1,9-Diazaspiro[5.5]undec-3-en-2-one hydrochloride
Formule: C₉H₁₄N₂O·ClH
MW: 202,681 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09998741
Numéro CAS: 1172814-19-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité