4-Morpholinobenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23267-250MG
APOSOR23267-250MGEA 14.7 EUR InStock
APOSOR23267-250MG
4-Morpholinobenzaldehyde
4-Morpholinobenzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
Point de fusion: 65…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00735826
Numéro CAS: 1204-86-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité