(2-Phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR23286-1G
APOSOR23286-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR23286-1G
(2-Phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methylamine
(2-Phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methylamine
Formule: C₁₀H₁₀N₂S
Point d'ébullition: 118…122 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02682055
Numéro CAS: 165736-03-8
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité