1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-1,2,4-triazole hydrobromide hydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzyl bromide hydrobromide hydrate, 1-(Bromomethyl)-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzene hydrobromide hydrate
OR23306-250MG
APOSOR23306-250MGEA 69.6 EUR InStock
APOSOR23306-250MG
1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-1,2,4-triazole hydrobromide hydrate
1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-1,2,4-triazole hydrobromide hydrate
Formule: C₉H₈BrN₃·BrH·H₂O
MW: 337,011 g/mol
Point de fusion: 280 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17015228
Numéro CAS: 1138011-23-0
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité