6-Phenoxynicotinic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23316-1G
APOSOR23316-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR23316-1G
6-Phenoxynicotinic acid 98%
6-Phenoxynicotinic acid
Formule: C₁₂H₉NO₃
MW: 215,2048 g/mol
Point de fusion: 164…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02682068
Numéro CAS: 51362-38-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité