5-(Hydroxymethyl)-4-methyl-2-phenylpyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(Hydroxymethyl)-4-methyl-2-phenyl-1,3-diazine, (4-Methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl)methanol
OR23333-100MG
APOSOR23333-100MGEA 109 EUR InStock
APOSOR23333-100MG
5-(Hydroxymethyl)-4-methyl-2-phenylpyrimidine
5-(Hydroxymethyl)-4-methyl-2-phenylpyrimidine
Formule: C₁₂H₁₂N₂O
MW: 200,236 g/mol
Point de fusion: 84.5…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02682074
Numéro CAS: 342405-27-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité