3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23335-5G
APOSOR23335-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR23335-5G
3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carboxylic acid 97%
3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
Formule: C11H9NO3
MW: 203,1941 g/mol
Point de fusion: 190…191 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03086120
Numéro CAS: 17153-21-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité