Alcool 2-iodobenzylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2334-5G
APOSOR2334-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2334-5G
Alcool 2-iodobenzylique
Alcool 2-iodobenzylique
Formule: C₇H₇IO
MW: 234,04 g/mol
Point de fusion: 89…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004610
Numéro CAS: 5159-41-1
EINECS: 225-933-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité