Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Chloromalonate de diméthyle

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Chloromalonic acid dimethyl ester, Dimethyl 2-chloromalonate

OR2336-25G
APOSOR2336-25GEA 209 EUR InStock
APOSOR2336-25G
Chloromalonate de diméthyle
Chloromalonate de diméthyle


Formule: C₅H₇ClO₄
MW: 166,56 g/mol
Point d'ébullition: 105…106 °C/19mmHg
Densité: 1.305 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042837
Numéro CAS: 28868-76-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité