2-(Morpholin-4-yl)pyridine-3-sulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-(Chlorosulphonyl)-2-(morpholin-4-yl)pyridine, 4-[3-(Chlorosulphonyl)pyridin-2-yl]morpholine
OR23390-100MG
APOSOR23390-100MGEA 163 EUR InStock
APOSOR23390-100MG
2-(Morpholin-4-yl)pyridine-3-sulphonyl chloride
2-(Morpholin-4-yl)pyridine-3-sulphonyl chloride
Formule: C₉H₁₁ClN₂O₃S
MW: 262,713 g/mol
Point de fusion: 94…96 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03086194
Numéro CAS: 465514-17-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité