(2-Morpholino-3-pyridinyl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23392-100MG
APOSOR23392-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR23392-100MG
(2-Morpholino-3-pyridinyl)methanol
(2-Morpholino-3-pyridinyl)methanol
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₂
Point de fusion: 78…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03086196
Numéro CAS: 423768-55-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité