3-(Chlorocarbonyl)piperidine, N-CBZ protected 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-[(Benzyloxy)carbonyl]-3-(chloroformyl)piperidine, Benzyl 3-(chlorocarbonyl)piperidine-1-carboxylate
OR23395-1G
APOSOR23395-1GEA 192 EUR InStock
APOSOR23395-1G
3-(Chlorocarbonyl)piperidine, N-CBZ protected 97%
3-(Chlorocarbonyl)piperidine, N-CBZ protected
Formule: C₁₄H₁₆ClNO₃
MW: 281.735 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407318
Numéro CAS: 216502-94-2
ONU: 3265
ADR: 8 III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité